Få mere at vide
1,2,3,4-Tetramethylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetramethylbenzene |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-7-5-6-8(2)10(4)9(7)3/h5-6H,1-4H3 |
| Formel vægt | 134.1096 |