Få mere at vide
1,2,3,4-Tetramethylbenzene, 95%
Artikelnummer. 11399695
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399695 25 g 25g
11389695 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19756.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 488-23-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,3,4-Tetramethylbenzen anvendes som udgangsmateriale ved fremstillingen af 1,2,34-tetramethylbenzen-5-chlorsulfonylchlorid ved omsætning med chlorsulfonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,3,4-Tetramethylbenzen anvendes som udgangsmateriale ved fremstilling af 1,2,34-tetramethylbenzen-5-chlorsulfonylchlorid ved omsætning med chlorsulfonsyre.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-23-3
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.222
MDL nummer MFCD00008521
InChI nøgle UOHMMEJUHBCKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym prehnitene, prehnitol, benzene, 1,2,3,4-tetramethyl, tetramethylbenzene, unii-96wt7d2wxj, benzene, tetramethyl, 96wt7d2wxj, ccris 8659, tetramethylbenzenes, tetra-methyl benzene
PubChem CID 10263
ChEBI CHEBI:38997
IUPAC navn 1,2,3,4-tetramethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Tæthed 0.9
Kogepunkt 203°C
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.519
Mængde 25 g
Beilstein 1904390
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 134.22
Procent renhed 95%