Få mere at vide
1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadien, 85%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10427782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427782 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10427782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348070050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4249-10-9 | C9H14 | 122.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
CAS 4249-10-9
Farve Gul
Tæthed 0.8080g/mL
Kogepunkt 142,0 °C
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H14
Brydningsindeks 1,4700 til 1,4760
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.808
Synonym 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, 1,2,3,4-tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, tetramethyl cyclopentadiene, tetramethylcyclopentadiene, mixed isomers, pubchem15072, acmc-1an6q, 1,3-cyclopentadiene, tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-2,4-diene
InChI nøgle VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=C(C1)C)C)C
IUPAC navn 1,2,3,4-tetramethylcyclopenta-1,3-dien
Molekylvægt (g/mol) 122.21
PubChem CID 138163
Formel vægt 122.21
Procent renhed 85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.