Få mere at vide
1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene, 85%, mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11964431 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11964431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348070250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 4249-10-9 | Molecular Formula: C9H14 | Molecular Weight: 122.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4249-10-9
Molekylvægt (g/mol) 122.21
InChI nøgle VNPQQEYMXYCAEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanocyclopentane, cyclopentyl cyanide, cyclopentane carbonitrile, cyclopentanenitrile, cyclopentyl nitrile, 1-cyanocyclopentane, cyclopentankohlenitrile, acmc-1aqy6, ksc238k0j, cyclopentanecarbonitrile
PubChem CID 77935
SMIL CC1=C(C)C(C)=C(C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Farve Gul
Tæthed 0.8080g/mL
Kogepunkt 142,0 °C
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H14
Brydningsindeks 1,4700 til 1,4760
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.808
IUPAC navn cyclopentancarbonitril
Formel vægt 122.21
Procent renhed 85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetramethyl-1,3-cyclopentadiene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.