Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline, 98%
Artikelnummer. 15451738
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451738 250 mg 250mg
15431738 1 g 1g
15441738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55473.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3476-89-9 | C8H10N2 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3476-89-9
Molekylær formel C8H10N2
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00047564
InChI nøgle HORKYAIEVBUXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-quinoxaline, tetrahydroquinoxaline, quinoxaline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,3,4-tetrahydroquinoxaline, ksc495i0b, 1,2,3,4-terahydroquinoxaline, quinoxaline,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro quinoxaline, benzo 2,3 piperazine, tetrahydro
PubChem CID 77028
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin
SMIL C1CNC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Smeltepunkt 92°C to 98°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%