Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469767
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469767 500 g 500g
11459767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22750.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 635-46-1 | C9H11N | 133.19 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin bruges som antioxidant og korrosionshæmmer. Det er en aktiv komponent i forskellige farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin anvendes som antioxidant og korrosionshæmmer. Det er en aktiv komponent i forskellige farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether, kulstofdisulfid og mange organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-46-1
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00006693
InChI nøgle LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, kusol, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, unii-ccr50n1z9g, 1,2,3,4-tetrahydrochinoline, 1,2,3,4-tetrahydro quinoline, benzopiperidine, ccr50n1z9g, 1,2,3,4,-tetrahydroquinoline
PubChem CID 69460
ChEBI CHEBI:213323
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL C1CNC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Smeltepunkt ∼14°C
Tæthed 1.059
Kogepunkt 248°C to 250°C
Flammepunkt 100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.595
Mængde 500 g
Beilstein 116149
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vægt 133.19
Procent renhed 99%