Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin bruges som antioxidant og korrosionshæmmer. Det er en aktiv komponent i forskellige farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin anvendes som antioxidant og korrosionshæmmer. Det er en aktiv komponent i forskellige farvestoffer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether, kulstofdisulfid og mange organiske opløsningsmidler. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline |
| Smeltepunkt | ∼14°C |
| Tæthed | 1.059 |
| Kogepunkt | 248°C to 250°C |
| Flammepunkt | 100°C (212°F) |
| Brydningsindeks | 1.595 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 116149 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol,ether,carbon disulfide and many organic solvents. Slightly miscible with water. |
| Formel vægt | 133.19 |
| Vis mere |