Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15899700
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 kg
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15899700 100 mL -
15809710 1 L -
15819710 2.5 L 2.5 L
15829710 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15899700 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8097330100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-64-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 132.2
Tekniske data
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 0.97 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 200°C to 209°C
MDL nummer MFCD00001733
Mængde 100 mL
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene