Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Reagent Grade, ≥97%, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.973g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 207°C |
| Flammepunkt | 71°C (159.8°F) |
| Infrarødt spektrum | Conforms to structure |
| Emballage | Stainless Steel Can |
| Brydningsindeks | n20/D 1.541 |
| Mængde | 20 L |
| Show More |