Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, 98+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10255430
Brand: Thermo Scientific Acros 146730025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-64-2
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.21
MDL nummer MFCD00001733
InChI nøgle CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen
SMIL C1CCC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Tæthed 0.9730g/mL
Kogepunkt 207.0°C
Flammepunkt 77°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H12
Brydningsindeks 1.5400 to 1.5420
Mængde 2.5 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Merck Index 15, 9368
Specifik vægtfylde 0.973
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 2.2 mPa.s (20°C)
Formel vægt 132.2
Procent renhed 98+%
Grad Ren