Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, 98+%, rent
Artikelnummer. 10071550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071550 1 L Glasflaske 1 L
10255430 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10423255 10 L Metal tromme 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146730010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-64-2
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.21
MDL nummer MFCD00001733
InChI nøgle CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen
SMIL C1CCC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Tæthed 0.9730g/mL
Kogepunkt 207.0°C
Flammepunkt 77°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H12
Brydningsindeks 1.5400 to 1.5420
Mængde 1 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Merck Index 15, 9368
Specifik vægtfylde 0.973
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 2.2 mPa.s (20°C)
Formel vægt 132.2
Procent renhed 98+%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene