Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, 97%
Beskrivelse
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, anvendes som mellemprodukt til organisk syntese, opløsningsmiddel. Det bruges som opløsningsmiddel. Det bruges også til laboratoriesyntese af tør HBr-gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, bruges som mellemprodukt til organisk syntese, opløsningsmiddel. Det bruges som opløsningsmiddel. Det bruges også til laboratoriesyntese af tør HBr-gas.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Luft- og lysfølsom. Varmefølsom. Kan blive mørkere ved opbevaring. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| Smeltepunkt | -36 °C |
| Tæthed | 0.966 |
| Kogepunkt | 206 °C til 207 °C |
| Flammepunkt | 77 °C (171 °F) |
| Brydningsindeks | 1.54 |
| Mængde | 5000 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1446407 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |