Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11447167
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447167 250 g 250g
11437167 1000 g 1000g
11457167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14962.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132,21 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, anvendes som mellemprodukt til organisk syntese, opløsningsmiddel. Det bruges som opløsningsmiddel. Det bruges også til laboratoriesyntese af tør HBr-gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, bruges som mellemprodukt til organisk syntese, opløsningsmiddel. Det bruges som opløsningsmiddel. Det bruges også til laboratoriesyntese af tør HBr-gas.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Luft- og lysfølsom. Varmefølsom. Kan blive mørkere ved opbevaring. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-64-2
Molekylær formel C10H12
Molekylvægt (g/mol) 132.21
MDL nummer MFCD00001733
InChI nøgle CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen
SMIL C1CCC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Smeltepunkt -36 °C
Tæthed 0.966
Kogepunkt 206 °C til 207 °C
Flammepunkt 77 °C (171 °F)
Brydningsindeks 1.54
Mængde 250 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1446407
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9221
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.
Formel vægt 132.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene