Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, 97%
Beskrivelse
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, anvendes som mellemprodukt til organisk syntese, opløsningsmiddel. Det bruges som opløsningsmiddel. Det bruges også til laboratoriesyntese af tør HBr-gas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen, bruges som mellemprodukt til organisk syntese, opløsningsmiddel. Det bruges som opløsningsmiddel. Det bruges også til laboratoriesyntese af tør HBr-gas.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Luft- og lysfølsom. Varmefølsom. Kan blive mørkere ved opbevaring. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| Smeltepunkt | -36 °C |
| Tæthed | 0.966 |
| Kogepunkt | 206 °C til 207 °C |
| Flammepunkt | 77 °C (171 °F) |
| Brydningsindeks | 1.54 |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1446407 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene