Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amin (>80%), TRC
Artikelnummer. 30332311
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30332311 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30332311 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB416240500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine
CAS 2954-50-9
Molekylær formel C10H13N
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2
SMIL NC1CCc2ccccc2C1
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 147.22
Formel vægt 147.1048