Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol |
| CAS | 529-33-9 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| MDL nummer | MFCD00001739 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | OC1CCCC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhed | 97% |