Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31066209
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31066209 1 g
31057234 5 g
31064421 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31066209 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD121161g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 2217-40-5
Molekylær formel C10H13N
MDL nummer MFCD00001740
Mængde 1 g
SMIL NC1CCCC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 147.22
Procent renhed 98%