Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30412900
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30412900 50 g
1 options
Artikelnummer. 30412900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29382050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
CAS 91-21-4
Molekylær formel C9H11N
Mængde 50 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline, NSC 15312
InChI formel InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
SMIL C12=C(CNCC2)C=CC=C1
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 133.19
Formel vægt 133.0891