Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin, 97%
Artikelnummer. 11338005
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338005 25 g 25g
11348005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08143.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133,19 g/mol
Det anvendes som et reagens ved fremstilling af 4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-carboxamider som antiproliferative tubulinhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et reagens til fremstilling af 4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidin-1-carboxamider som antiproliferative tubulinhæmmere.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 20g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-21-4
Molekylær formel C9H11N
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00006896
InChI nøgle UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin
SMIL C1CC2=CC=CC=C2CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Smeltepunkt -30°C
Tæthed 1.049
pH 11
Kogepunkt 232°C to 233°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.568
Mængde 25 g
Beilstein 116156
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 20g/L.
Formel vægt 133.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline