Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10206111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10206111 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10206111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334380010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid
Navn note 98%
CAS 105400-81-5
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 248.0°C to 251.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H13NO2
MDL nummer MFCD00215024
Mængde 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-yl acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl-acetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinyl acetic acid, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-ylacetic acid, 1-isoquinolineaceticacid, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetic acid, 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl acetic acid, tetrahydroisoquinolylacetic acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
InChI nøgle BUAVPRGEIAVFBF-JTQLQIEISA-N
SMIL [O-]C(=O)C[C@@H]1[NH2+]CCC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 191.23
PubChem CID 2733683
Formel vægt 191.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder