Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10725842 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10725842 1 g 1g
10372110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10725842 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435910010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1127-74-8
MDL nummer MFCD03426404
InChI nøgle NKRKBYFBKLDCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-benzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzoazepine-5-one, 3,4-dihydro-1h-benzo b azepin-5 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydro-5h-1-benzazepin-5-one, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1-benzazepin-5-one, 5h-1-benzazepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydro, 5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzazepine, 1,2,3,4-tetrahydrobenzazepine-5-one, zlchem 1002
PubChem CID 294788
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one
SMIL C1CC(=O)C2=CC=CC=C2NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70.0°C to 71.0°C
Farve Grøn til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H11NO
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 161.21
Formel vægt 161.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.