Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-beta-carboline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2 |
| Formel vægt | 172.1 |