missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrahydro-8-isoquinolinol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30419554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2938255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-8-isoquinolinol Hydrochloride
CAS 32999-38-5
Molekylær formel C9H12ClNO
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO.ClH/c11-9-3-1-2-7-4-5-10-6-8(7)9;/h1-3,10-11H,4-6H2;1H
SMIL Cl.Oc1cccc2CCNCc12
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 185.65
Formel vægt 185.0607
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.