Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxycarbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxycarbazole |
| CAS | 3382-43-2 |
| Molekylær formel | C13H15NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-Methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole, 2,3,4,9-Tetrahydro-7-methoxy-carbazole, NSC 298334 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c1-15-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14-13(11)8-9/h6-8,14H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c3CCCCc3[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 7-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vægt | 201.1154 |