Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181022
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181022 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10181022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00019DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid
CAS 5382-49-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11NO2
MDL nummer MFCD00957087
Mængde 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-6-carboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, maybridge3_004537, 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylic acid
InChI nøgle ARNALYPZOYPNAF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC2=C(NCCC2)C=C1
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 177.20
PubChem CID 2779641
Formel vægt 177.2
Procent renhed 97%