Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolindiol-hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10761891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761891 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10761891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235060010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Navn note 98%
CAS 52768-23-7
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210 °C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H12NO2
MDL nummer MFCD00078115
Mængde 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline-6,7-diol hydrobromide, norsalsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol, bromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hcl, 6,7-dihydroxytetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrobromide, 6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrobromide
InChI nøgle MBFUSGLXKQWVDW-UHFFFAOYSA-O
SMIL OC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1O
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6,7-diol;hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 166.20
PubChem CID 2724460
Formel vægt 246.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver