missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole, TRC

Artikelnummer. 30418340
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418340 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2938905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole
CAS 68962-14-1
Molekylær formel C13H15NO
Mængde 5 mg
Synonym 2,3,4,9-Tetrahydro-5-methoxy-1H-carbazole
InChI formel InChI=1S/C13H15NO/c1-15-12-8-4-7-11-13(12)9-5-2-3-6-10(9)14-11/h4,7-8,14H,2-3,5-6H2,1H3
SMIL COc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12
IUPAC navn 5-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Molekylvægt (g/mol) 201.26
Formel vægt 201.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.