missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole |
| CAS | 68962-14-1 |
| Molekylær formel | C13H15NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-5-methoxy-1H-carbazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c1-15-12-8-4-7-11-13(12)9-5-2-3-6-10(9)14-11/h4,7-8,14H,2-3,5-6H2,1H3 |
| SMIL | COc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12 |
| IUPAC navn | 5-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vægt | 201.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?