missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole, TRC

Artikelnummer. 30409637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409637 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29389010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxycarbazole
CAS 68962-14-1
Molekylær formel C13H15NO
Mængde 10 mg
Synonym 2,3,4,9-Tetrahydro-5-methoxy-1H-carbazole
InChI formel InChI=1S/C13H15NO/c1-15-12-8-4-7-11-13(12)9-5-2-3-6-10(9)14-11/h4,7-8,14H,2-3,5-6H2,1H3
SMIL COc1cccc2[nH]c3CCCCc3c12
IUPAC navn 5-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole
Molekylvægt (g/mol) 201.26
Formel vægt 201.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.