missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30410449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29383050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate
CAS 164653-60-5
Molekylær formel C11H15NO3
Mængde 50 mg
Synonym 5-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Acetate, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-isoquinolinol Acetate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO.C2H4O2/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9;1-2(3)4/h1-3,10-11H,4-6H2;1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.Oc1cccc2CNCCc12
IUPAC navn acetic acid;1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.