Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinolin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 14871351
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
14871351 50 mg
1 options
Artikelnummer. 14871351 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,2,3,4-tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinolin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 2514676-44-7
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1
IUPAC navn 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,8-diol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.68
Mængde 50 mg
Formel vægt 215.0713 g/mol