Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinolin Hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
1,2,3,4-tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinolin hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride |
| CAS | 2514676-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,8-diol; hydrochlorid |
| Vis mere |