missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30012911
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012911 50 mg
30005586 250 mg
30012306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012911 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29357550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23824-24-0
Molekylær formel C10 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Synonym 4,6-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4,6-isoquinolinediol, 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methylisoquinoline, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6-diol, 4,6-Dihydroxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
IUPAC navn 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6-diol
SMIL CN1CC(O)c2cc(O)ccc2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3
Formel vægt 179.0946
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.