Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050694
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050694 25 mg
18050240 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050694 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0081.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 57196-61-9
Analyt- eller komponentnavne 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CC(O)c2cc(O)ccc2C1
IUPAC navn 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6-diol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 215.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 215.0713 g/mol