Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462799 1 g 1g
15472799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66652.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2954-50-9 | Molekylformel: C10H13N | Molekylvægt: 147,221 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2954-50-9
Molekylær formel C10H13N
Molekylvægt (g/mol) 147.221
MDL nummer MFCD00045577
InChI nøgle LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
PubChem CID 34677
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amin
SMIL C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Mængde 1 g
Beilstein 1102357
Formel vægt 147.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof