Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinolin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline |
| Tæthed | 0.975 |
| Kogepunkt | 123 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5475 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl |
| Formel vægt | 189.3 |
| Procent renhed | 97% |