Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 97%
Artikelnummer. 11382699
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382699 5 mL 5ml
11392699 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26726.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59388-58-8 | C13H19N | 189.302 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59388-58-8
Molekylær formel C13H19N
Molekylvægt (g/mol) 189.302
MDL nummer MFCD00799587
InChI nøgle NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101035
IUPAC navn 2,2,4,7-tetramethyl-3,4-dihydro-1H-quinolin
SMIL CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Tæthed 0.975
Kogepunkt 123°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5475
Mængde 5 mL
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl
Formel vægt 189.3
Procent renhed 97%