Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-11-methylchrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-11-methylchrysene |
| CAS | 54092-73-8 |
| Molekylær formel | C19H18 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 11-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochrysene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18/c1-13-12-15-7-3-4-8-16(15)18-11-10-14-6-2-5-9-17(14)19(13)18/h2,5-6,9-12H,3-4,7-8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2CCCCc2c3ccc4ccccc4c13 |
| IUPAC navn | 11-methyl-1,2,3,4-tetrahydrochrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.35 |
| Formel vægt | 246.1409 |