Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol, TRC
Product Code. 30422881
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Quantity Unit Size
30422881 25 g 25g
1 options
Product Code. 30422881 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29422025G
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol
CAS 529-33-9
Molecular Formula C10H20O
Quantity 25 g
Synonym (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
SMILES OC1CCCc2ccccc12
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Formula Weight 148.0888
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.