Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol, TRC
Artikelnummer. 30422881
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30422881 25 g
1 options
Artikelnummer. 30422881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29422025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol
CAS 529-33-9
Molekylær formel C10H20O
Mængde 25 g
Synonym (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
SMIL OC1CCCc2ccccc12
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Formel vægt 148.0888