Få mere at vide
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, 97%
Artikelnummer. 11441697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441697 25 g 25g
11431697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25673.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2217-40-5
Molekylær formel C10H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 183.68
MDL nummer MFCD00001740
InChI nøgle DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMIL [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Tæthed 1.026
Kogepunkt 246 °C til 247 °C (714 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.564
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 147.22
Procent renhed 97%