Få mere at vide
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| Tæthed | 1.026 |
| Kogepunkt | 246°C to 247°C (714 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.564 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 147.22 |
| Procent renhed | 97% |