Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamin, 97 %
Artikelnummer. 10711945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711945 25 g Glasflaske 25g
10266180 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711945 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175810250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2217-40-5
Molekylær formel C10H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 183.68
MDL nummer MFCD00001740
InChI nøgle DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin
SMIL [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 246,0 °C til 247,0 °C (714,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5625 til 1,5645
Mængde 25 g
Beilstein 12,12
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 147.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske