Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftosyre, 98%
Beskrivelse
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoinsyre bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre er et reagens, der bruges til at producere proteaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre er et reagens, der bruges til at producere proteaseinhibitorer.
Opløselighed Opløselig i methanol
og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol og kloroform. |
| Formel vægt | 176.22 |
| Procent renhed | 98% |