Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 529-34-0 |
| Smeltepunkt | 5°C to 6°C |
| Tæthed | 1.10 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 113°C to 116°C/8 hPa |
| MDL nummer | MFCD00001688 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Grad | Research |