Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftalencarboxylsyre, Mikromol™
Description
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalencarboxylsyre
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 1914-65-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxylsyre |
| Show More |