Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinolindiol, TRC
Product Code. 30420093
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
Product Code. Mængde
30420093 25 mg
1 options
Product Code. 30420093 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29349025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Molekylær formel C11 H15 N O2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
SMIL CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
IUPAC navn 1,2-dimethyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,8-diol
Molekylvægt (g/mol) 193.242
Formel vægt 193.11