Få mere at vide
1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinolindiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol |
| CAS | 102830-20-6 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12 |
| IUPAC navn | 1,2-dimethyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,8-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.242 |
| Formel vægt | 193.11 |