missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol |
| CAS | 102830-16-0 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-9-4-3-8(13)5-10(9)11(14)6-12(7)2/h3-5,7,11,13-14H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1N(C)CC(O)c2cc(O)ccc12 |
| IUPAC navn | 1,2-dimethyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.242 |
| Formel vægt | 193.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?