missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,2,3,4-Tetradehydro Argatroban, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(aminoiminomethyl)amino]-2-[((3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl)amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-Piperidinecarboxylic acid |
| CAS | 951130-92-0 |
| Molekylær formel | C23 H32 N6 O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxylic acid','1-[(2S)-5-[(aminoiminomethyl)amino]-2-[[(3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-','(2R,4R)-, Argatroban Compound A, Argatroban Compound G, Argatroban Compound I |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,11,13-14,17-18,28H,4,6,8-10,12H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,17+,18-/m1/s1 |
| SMIL | S(N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C(O)=O)C[C@H](C)CC1)CCCNC(=N)N)(=O)(=O)C=2C3=C(C=CC2)C=C(C)C=N3 |
| IUPAC navn | (2R,4R)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-methylquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.6 |
| Formel vægt | 504.2155 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?