missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30451000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451000 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31063510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene
CAS 20020-02-4
Molekylær formel C10 H4 Cl4
Mængde 10 mg
Synonym Naphthalene','1,2,3,4-tetrachloro-, 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene, NSC 524443, PCN 27, TCN, 1,2,3,4-TetraCN, 1,2,3,4-TeCN, 1234-Tetrachloronaphthalene, 1234-TetraCN, 1234-TeCN, PCN-27
InChI formel InChI=1S/C10H4Cl4/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(14)9(7)13/h1-4H
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c2ccccc2c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4-tetrachloronaphthalene
Molekylvægt (g/mol) 265.95
Formel vægt 263.9067
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.